Stampa…
N-Methylsaccharin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
OR922935-1G OR922935-25G OR922935-5G
APOSOR922935-1GEA 147 EUR
APOSOR922935-1G APOSOR922935-25G APOSOR922935-5G
N-Methylsaccharin 98%
N-Methylsaccharin
Formula: C₈H₇NO₃S
Peso molecolare: 197,21 g/mol
Punto di fusione: 131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059263
CAS Number: 15448-99-4