Stampa…
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Piperidin-4-yl)ethan-1-ol
OR922934-1G OR922934-250MG
APOSOR922934-1GEA 350 EUR
APOSOR922934-1G APOSOR922934-250MG
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate
Formula: C₉H₁₆F₃NO₃
Peso molecolare: 243,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17676096
CAS Number: 6457-48-3