Stampa…
3-Isopropoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922907-100G OR922907-25G OR922907-5G
APOSOR922907-100GEA 130 EUR
APOSOR922907-100G APOSOR922907-25G APOSOR922907-5G
3-Isopropoxyaniline 95%
3-Isopropoxyaniline
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052700
CAS Number: 41406-00-2