Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922900-100MG OR922900-250MG
APOSOR922900-100MGEA 161 EUR
APOSOR922900-100MG APOSOR922900-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01895566
CAS Number: 80744-01-0