2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922880-1G
OR922880-25G
OR922880-5G
APOSOR922880-1GEA
145
EUR
APOSOR922880-1G
APOSOR922880-25G
APOSOR922880-5G
2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
2-(2-Methoxyethyl)pyridine
Formula:
C₈H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023547 CAS Number: 114-91-0 |