Stampa…
4-Ethylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922870-100G OR922870-1KG OR922870-500G
APOSOR922870-100GEA 125 EUR
APOSOR922870-100G APOSOR922870-1KG APOSOR922870-500G
4-Ethylaniline 98%
4-Ethylaniline
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007921
CAS Number: 589-16-2