Stampa…
1-Cyanopiperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyanopiperidine, Pentamethylenecyanamide, Piperidine-1-carbonitrile
OR922869-25G OR922869-5G OR922869-1G
APOSOR922869-25GEA 531 EUR
APOSOR922869-25G APOSOR922869-5G APOSOR922869-1G
1-Cyanopiperidine 95%
1-Cyanopiperidine
Formula: C₆H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006477
CAS Number: 1530-87-6