Stampa…
Methyl sorbate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922849-100G OR922849-25G
APOSOR922849-100GEA 371 EUR
APOSOR922849-100G APOSOR922849-25G
Methyl sorbate 98%
Methyl sorbate
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038319
CAS Number: 1515-80-6