N,N-Diethylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922828-25G
OR922828-100G
APOSOR922828-25GEA
88.7
EUR
APOSOR922828-25G
APOSOR922828-100G
N,N-Diethylbenzamide 95%
N,N-Diethylbenzamide
Formula:
C₁₁H₁₅NO Peso molecolare: 177,25 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026726 CAS Number: 1696-17-9 |