2-Chloro-6-ethoxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922826-1G
OR922826-25G
OR922826-5G
APOSOR922826-1GEA
125
EUR
APOSOR922826-1G
APOSOR922826-25G
APOSOR922826-5G
2-Chloro-6-ethoxypyridine 97%
2-Chloro-6-ethoxypyridine
Formula:
C₇H₈ClNO Peso molecolare: 157,6 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023465 CAS Number: 42144-78-5 |