Stampa…
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-1-(ethoxycarbonyl)piperidine, 1-Carbethoxy-4-chloropiperidine, 4-Chloro-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
OR922822-25G OR922822-5G
APOSOR922822-25GEA 364 EUR
APOSOR922822-25G APOSOR922822-5G
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₄ClNO₂
Peso molecolare: 191,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038524
CAS Number: 152820-13-8