Acido dicloroacetico 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922813-100G
OR922813-1KG
OR922813-500G
APOSOR922813-100GEA
125
EUR
APOSOR922813-100G
APOSOR922813-1KG
APOSOR922813-500G
Acido dicloroacetico 95%
Acido dicloroacetico
Formula:
C₂H₂Cl₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004223 CAS Number: 79-43-6 |