Stampa…
2,4-Dimethoxyphenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922810-1G OR922810-5G
APOSOR922810-1GEA 0 EUR
APOSOR922810-1G APOSOR922810-5G
2,4-Dimethoxyphenol 97%
2,4-Dimethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060637
CAS Number: 13330-65-9