Stampa…
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922751-100MG OR922751-1G OR922751-250MG
APOSOR922751-100MGEA 183 EUR
APOSOR922751-100MG APOSOR922751-1G APOSOR922751-250MG
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₇H₄ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06254345
CAS Number: 28732-79-8