Stampa…
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Pyridin-2-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
OR922722-1G OR922722-5G
APOSOR922722-1GEA 248 EUR
APOSOR922722-1G APOSOR922722-5G
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₇H₆N₄O
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01710636
CAS Number: 5711-72-8