Stampa…
6-Metil-2-eptanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-Methylpentyl ketone, 6-Methylheptan-2-one
OR922705-10G OR922705-1G OR922705-5G
APOSOR922705-10GEA 408 EUR
APOSOR922705-10G APOSOR922705-1G APOSOR922705-5G
6-Metil-2-eptanone 95%
6-Metil-2-eptanone
Formula: C₈H₁₆O
Peso molecolare: 128,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026527
CAS Number: 928-68-7