Stampa…
3-Methoxydiphenylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-N-phenylaniline
OR922698-100G OR922698-500G
APOSOR922698-100GEA 139 EUR
APOSOR922698-100G APOSOR922698-500G
3-Methoxydiphenylamine 98%
3-Methoxydiphenylamine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008383
CAS Number: 101-16-6