Stampa…
Isopropyl crotonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Crotonic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl Crotonate
OR922692-100G OR922692-25G OR922692-5G
APOSOR922692-100GEA 575 EUR
APOSOR922692-100G APOSOR922692-25G APOSOR922692-5G
Isopropyl crotonate 95%
Isopropyl crotonate
Formula: C₇H₁₂O₂
Peso molecolare: 128,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059053
CAS Number: 6284-46-4