Stampa…
4'-Methoxyformanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Methoxyphenyl)formamide, N-Formyl-4-methoxyaniline
OR922686-1G OR922686-5G
APOSOR922686-1GEA 147 EUR
APOSOR922686-1G APOSOR922686-5G
4'-Methoxyformanilide 95%
4'-Methoxyformanilide
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086774
CAS Number: 5470-34-8