Stampa…

Dimetile ftalato 95%

Fornitore: Apollo Scientific

Synonyms: Phthalic acid dimethyl ester

OR922685-100G OR922685-1KG OR922685-500G
APOSOR922685-100GEA 49.5 EUR
APOSOR922685-100G APOSOR922685-1KG APOSOR922685-500G
Dimetile ftalato 95%
Dimetile ftalato
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008425
CAS Number: 131-11-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR