Stampa…
Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic Acid Allyl Ester, Allylparaben, Allyl 4-hydroxybenzoate
OR922681-25G OR922681-5G
APOSOR922681-25GEA 364 EUR
APOSOR922681-25G APOSOR922681-5G
Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Allyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Peso molecolare: 178,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276268
CAS Number: 18982-18-8