Stampa…
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922672-100G OR922672-25G
APOSOR922672-100GEA 215 EUR
APOSOR922672-100G APOSOR922672-25G
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane 98%
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Formula: C₆H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014108
CAS Number: 126-39-6