4-Methylanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
p-Methylanisole
OR922661-1KG
OR922661-500G
APOSOR922661-1KGEA
270
EUR
APOSOR922661-1KG
APOSOR922661-500G
4-Methylanisole 95%
4-Methylanisole
Formula:
C₈H₁₀O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008413 CAS Number: 104-93-8 |