Stampa…
2-Diethylaminopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Pyridyl)diethylamine
OR922656-1G OR922656-25G OR922656-5G
APOSOR922656-1GEA 154 EUR
APOSOR922656-1G APOSOR922656-25G APOSOR922656-5G
2-Diethylaminopyridine 95%
2-Diethylaminopyridine
Formula: C₉H₁₄N₂
Peso molecolare: 150,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059777
CAS Number: 36075-06-6