Stampa…
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922650-1G OR922650-250MG
APOSOR922650-1GEA 848 EUR
APOSOR922650-1G APOSOR922650-250MG
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol
Formula: C₉H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11878581
CAS Number: 869224-62-4