4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922611-1G
OR922611-5G
APOSOR922611-1GEA
168
EUR
APOSOR922611-1G
APOSOR922611-5G
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone 95%
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03789142 CAS Number: 91969-74-3 |