Stampa…
7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR922610-1G OR922610-250MG
APOSOR922610-1GEA 333 EUR
APOSOR922610-1G APOSOR922610-250MG
7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501262
CAS Number: 5975-13-3