3-Metil-3-pentanolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922588-100G
OR922588-5G
OR922588-25G
APOSOR922588-100GEA
255
EUR
APOSOR922588-100G
APOSOR922588-5G
APOSOR922588-25G
3-Metil-3-pentanolo 98%
3-Metil-3-pentanolo
Formula:
C₆H₁₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004483 CAS Number: 77-74-7 |