Stampa…
3-Methyl-2-butenyl benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922563-25G OR922563-5G
APOSOR922563-25GEA 267 EUR
APOSOR922563-25G APOSOR922563-5G
3-Methyl-2-butenyl benzoate 95%
3-Methyl-2-butenyl benzoate
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036570
CAS Number: 5205-11-8