6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₆H₅ClN₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16250585 CAS Number: 89581-64-6 |