Stampa…
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922498-1G OR922498-5G
APOSOR922498-1GEA 139 EUR
APOSOR922498-1G APOSOR922498-5G
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059791
CAS Number: 40731-16-6