Stampa…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR922491-1G OR922491-5G
APOSOR922491-1GEA 80 EUR
APOSOR922491-1G APOSOR922491-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Punto di fusione: 181…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090876
CAS Number: 31728-75-3