Stampa…
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922489-1G OR922489-5G
APOSOR922489-1GEA 219 EUR
APOSOR922489-1G APOSOR922489-5G
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07392462
CAS Number: 38002-95-8