Stampa…
2-Etilesilamina 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922474-100G OR922474-1KG OR922474-500G
APOSOR922474-100GEA 125 EUR
APOSOR922474-100G APOSOR922474-1KG APOSOR922474-500G
2-Etilesilamina 95%
2-Etilesilamina
Formula: C₈H₁₉N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008148
CAS Number: 104-75-6