Stampa…
Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium formaldehydesulphoxylate
OR922468-100G OR922468-25G
APOSOR922468-100GEA 147 EUR
APOSOR922468-100G APOSOR922468-25G
Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Sodium hydroxymethanesulphinate
Formula: CH₃NaO₃S
Peso molecolare: 118,09 g/mol
Punto di fusione: >51 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040426
CAS Number: 149-44-0