Stampa…
Isovalerophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isobutyl Phenyl ketone
OR922452-25G OR922452-5G
APOSOR922452-25GEA 466 EUR
APOSOR922452-25G APOSOR922452-5G
Isovalerophenone 95%
Isovalerophenone
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026486
CAS Number: 582-62-7