Stampa…
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922420-25G OR922420-5G
APOSOR922420-25GEA 386 EUR
APOSOR922420-25G APOSOR922420-5G
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Formula: C₇H₉NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006365
CAS Number: 68922-18-9