Stampa…
ε-Hexalactone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: ε-Caprolactone, Oxepan-2-one, Hexan-6-olide
OR922393-100G OR922393-1KG OR922393-500G
APOSOR922393-100GEA 109 EUR
APOSOR922393-100G APOSOR922393-1KG APOSOR922393-500G
ε-Hexalactone 95%
ε-Hexalactone
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003267
CAS Number: 502-44-3