Stampa…
(2,4-Xylyloxy)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,4-Dimethylphenoxy)acetic acid, 2-(2,4-Dimethylphenoxy)acetic acid
OR922387-1G OR922387-5G
APOSOR922387-1GEA 147 EUR
APOSOR922387-1G APOSOR922387-5G
(2,4-Xylyloxy)acetic acid 95%
(2,4-Xylyloxy)acetic acid
Formula: (C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014355
CAS Number: 13334-49-1