Stampa…
Octylphosphonic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922324-100G OR922324-25G OR922324-1KG
APOSOR922324-100GEA 260 EUR
APOSOR922324-100G APOSOR922324-25G APOSOR922324-1KG
Octylphosphonic acid 97%
Octylphosphonic acid
Formula: C₈H₁₉O₃P
Punto di fusione: 93…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015841
CAS Number: 4724-48-5
UN: 3261
ADR: 8,II