Stampa…
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922281-100G OR922281-25G
APOSOR922281-100GEA 831 EUR
APOSOR922281-100G APOSOR922281-25G
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144731
CAS Number: 16518-64-2