Stampa…
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922265-10G OR922265-1G OR922265-5G
APOSOR922265-10GEA 415 EUR
APOSOR922265-10G APOSOR922265-1G APOSOR922265-5G
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 98%
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formula: C₈H₁₆O
Punto di ebollizione: 181 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001444
CAS Number: 1502-24-5