Stampa…
Phenyl-3-chloropropionate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922263-100G OR922263-25G OR922263-500G
APOSOR922263-100GEA 108 EUR
APOSOR922263-100G APOSOR922263-25G APOSOR922263-500G
Phenyl-3-chloropropionate 95%
Phenyl-3-chloropropionate
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045298
CAS Number: 24552-27-0