Stampa…
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922245-1G OR922245-250MG
APOSOR922245-1GEA 148 EUR
APOSOR922245-1G APOSOR922245-250MG
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine 95%
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine
Formula: C₇H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16610605
CAS Number: 107512-34-5