Stampa…
Zinc formate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR922222-25G OR922222-100G OR922222-500G
APOSOR922222-25GEA 29.2 EUR
APOSOR922222-25G APOSOR922222-100G APOSOR922222-500G
Zinc formate 95+%
Zinc formate
Formula: C₂H₂O₄Zn
Peso molecolare: 155,40 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00050836
CAS Number: 557-41-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III