Stampa…
4-Aminopyridine-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Aminopicolinonitrile
OR922209-1G OR922209-250MG
APOSOR922209-1GEA 104 EUR
APOSOR922209-1G APOSOR922209-250MG
4-Aminopyridine-2-carbonitrile 98%
4-Aminopyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374351
CAS Number: 98139-15-2