Stampa…
5-Methyl-2-furonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methylfuran-2-carbonitrile
OR922196-1G OR922196-250MG
APOSOR922196-1GEA 328 EUR
APOSOR922196-1G APOSOR922196-250MG
5-Methyl-2-furonitrile 95%
5-Methyl-2-furonitrile
Formula: C₆H₅NO
Peso molecolare: 107,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093782
CAS Number: 13714-86-8