Stampa…
Di(2-pyridyl) ketone oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922157-1G OR922157-5G
APOSOR922157-1GEA 219 EUR
APOSOR922157-1G APOSOR922157-5G
Di(2-pyridyl) ketone oxime 95%
Di(2-pyridyl) ketone oxime
Formula: C₁₁H₉N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006311
CAS Number: 1562-95-4