Stampa…
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922148-1G OR922148-25G OR922148-5G
APOSOR922148-1GEA 118 EUR
APOSOR922148-1G APOSOR922148-25G APOSOR922148-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol 95%
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Peso molecolare: 194,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787279
CAS Number: 83493-63-4