Stampa…
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR922120-1G OR922120-250MG
APOSOR922120-1GEA 56.7 EUR
APOSOR922120-1G APOSOR922120-250MG
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060471
CAS Number: 58536-48-4